Learn More
Cytiva Nytran™ SuperCharge Membranen
Gleichmäßig auf beide Seiten einer Trägermatrix gegossen, wodurch eine ausgezeichnete Symmetrie erreicht wird und die Membranen flach aufliegen, ohne sich zu kräuseln
223.00 CHF - 800.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für isotopischen und nicht-isotopischen Nachweis
Bindungsvermögen >600 μg/cm2
Material Nylon
Porengröße 0,45 μm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Beschreibung Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
11335424
Unterlagen ansehen
Cytiva
10416216
8.2cm dia. Disc Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11355424
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
10416230
11 x 14 cm Blatt
223.00 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11969287
Unterlagen ansehen
Cytiva
10416294
20 cm x 3 m Rolle
735.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11979287
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
10416296
30 cm x 3 m Rolle
800.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Nytran SuPerCharge (SPC)-Membran
  • Kombiniert eine sehr hohe positive Ladung mit einer höheren Nylondichte pro Flächeneinheit, um mehr Probenbindungsstellen zu erhalten
  • Mit einer sehr gleichmäßigen Porengröße und Porenverteilung, was zu größerer Reproduzierbarkeit oder besseren Ergebnissen pro Membran und von Blot zu Blot führt
  • Ermöglicht sowohl eine hohe positive Ladung als auch ein extrem niedriges Hintergrundrauschen
  • Bindungsvermögen: >600 μg/cm2
  • Geeignet für isotopischen und nicht-isotopischen Nachweis
Spezifikation
Spezifikation
Geeignet für isotopischen und nicht-isotopischen Nachweis
>600 μg/cm2
Nylon
0,45 μm