Learn More
Cytiva Nytran™ SuperCharge Membranen
Gleichmäßig auf beide Seiten einer Trägermatrix gegossen, wodurch eine ausgezeichnete Symmetrie erreicht wird und die Membranen flach aufliegen, ohne sich zu kräuseln
Marke:  Cytiva 10416216
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11335424
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Nytran SuPerCharge (SPC)-Membran
  • Kombiniert eine sehr hohe positive Ladung mit einer höheren Nylondichte pro Flächeneinheit, um mehr Probenbindungsstellen zu erhalten
  • Mit einer sehr gleichmäßigen Porengröße und Porenverteilung, was zu größerer Reproduzierbarkeit oder besseren Ergebnissen pro Membran und von Blot zu Blot führt
  • Ermöglicht sowohl eine hohe positive Ladung als auch ein extrem niedriges Hintergrundrauschen
  • Bindungsvermögen: >600 μg/cm2
  • Geeignet für isotopischen und nicht-isotopischen Nachweis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8.2cm dia.
>600 μg/cm2
Disc
0,45 μm
Geeignet für isotopischen und nicht-isotopischen Nachweis
8.2 cm
Nylon