Learn More
Cytiva Nytran™ SuperCharge Membranen
Gleichmäßig auf beide Seiten einer Trägermatrix gegossen, wodurch eine ausgezeichnete Symmetrie erreicht wird und die Membranen flach aufliegen, ohne sich zu kräuseln
Marke:  Cytiva 10416230
188.72 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21973" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11355424
  • 223.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nytran SuPerCharge (SPC)-Membran
  • Kombiniert eine sehr hohe positive Ladung mit einer höheren Nylondichte pro Flächeneinheit, um mehr Probenbindungsstellen zu erhalten
  • Mit einer sehr gleichmäßigen Porengröße und Porenverteilung, was zu größerer Reproduzierbarkeit oder besseren Ergebnissen pro Membran und von Blot zu Blot führt
  • Ermöglicht sowohl eine hohe positive Ladung als auch ein extrem niedriges Hintergrundrauschen
  • Bindungsvermögen: >600 μg/cm2
  • Geeignet für isotopischen und nicht-isotopischen Nachweis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
11 cm
11 x 14 cm
>600 μg/cm2
Nylon
14 cm
Geeignet für isotopischen und nicht-isotopischen Nachweis
Blatt
0,45 μm