Learn More
Cytiva Pierce™ Membranen aus Nylon
Gleichmäßig auf beide Seiten einer Trägermatrix gegossen, wodurch eine ausgezeichnete Symmetrie erreicht wird und die Membranen flach aufliegen, ohne sich zu kräuseln
397.87 CHF - 695.00 CHF
Spezifikation
Breite (metrisch) | 3 m |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für isotopischen und nicht-isotopischen Nachweis |
Bindungsvermögen | >400 μg/cm2 |
Format | Rolle |
Material | Nylon |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Format | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Format | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11919287
|
Cytiva
10416094 |
20 cm | 3 m | Rolle | 0.2 μm | N/A | |||
11929287
|
Cytiva
10416096 |
30 cm | 3 m | Rolle | 0,2 μm |
650.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11939287
|
Cytiva
10416194 |
20 cm | 3 m | Rolle | 0,45 μm | N/A | |||
10003401
|
Cytiva
10416196 |
30 cm | 3 m | Rolle | 0,45 μm |
695.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
- Mäßig aufgeladen—für Anwendungen, die eine geringere Aufladung erfordern, einschließlich Southern und Northern Blotting, Kolonie- und Plaque-Lifts sowie Punkt- und Slot-Blots
- Ausgezeichnetes Signal-Rausch-Verhältnis
- Bindungsvermögen: >400 μg/cm2
- Geeignet für isotopischen und nicht-isotopischen Nachweis
- Mit 0.2 und 0.45 μm Porengröße für optimale Retention von Oligos und größeren DNA-Fragmenten erhältlich
Spezifikation
3 m | |
>400 μg/cm2 | |
Nylon |
Geeignet für isotopischen und nicht-isotopischen Nachweis | |
Rolle |