Learn More
Cytiva Pierce™ Membranen aus Nylon
Gleichmäßig auf beide Seiten einer Trägermatrix gegossen, wodurch eine ausgezeichnete Symmetrie erreicht wird und die Membranen flach aufliegen, ohne sich zu kräuseln
Marke:  Cytiva 10416196
481.68 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10003401
  • 695.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mäßig aufgeladen—für Anwendungen, die eine geringere Aufladung erfordern, einschließlich Southern und Northern Blotting, Kolonie- und Plaque-Lifts sowie Punkt- und Slot-Blots
  • Ausgezeichnetes Signal-Rausch-Verhältnis
  • Bindungsvermögen: >400 μg/cm2
  • Geeignet für isotopischen und nicht-isotopischen Nachweis
  • Mit 0.2 und 0.45 μm Porengröße für optimale Retention von Oligos und größeren DNA-Fragmenten erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
30 cm
Geeignet für isotopischen und nicht-isotopischen Nachweis
Rolle
0,45 μm
3 m
>400 μg/cm2
Nylon