Learn More
Cytiva Pierce™ Membranen aus Nylon
Gleichmäßig auf beide Seiten einer Trägermatrix gegossen, wodurch eine ausgezeichnete Symmetrie erreicht wird und die Membranen flach aufliegen, ohne sich zu kräuseln
Marke:  Cytiva 10416194
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11939287
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Mäßig aufgeladen—für Anwendungen, die eine geringere Aufladung erfordern, einschließlich Southern und Northern Blotting, Kolonie- und Plaque-Lifts sowie Punkt- und Slot-Blots
  • Ausgezeichnetes Signal-Rausch-Verhältnis
  • Bindungsvermögen: >400 μg/cm2
  • Geeignet für isotopischen und nicht-isotopischen Nachweis
  • Mit 0.2 und 0.45 μm Porengröße für optimale Retention von Oligos und größeren DNA-Fragmenten erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 cm
Geeignet für isotopischen und nicht-isotopischen Nachweis
Rolle
0,45 μm
3 m
>400 μg/cm2
Nylon