Learn More
Cytiva Lackmuspapier, blau
Lackmuspapiere für saure und alkalische Reaktionen sind mit einer Mischung aus pH-Indikatoren imprägniert und nehmen bei Kontakt mit einer Probe eine für den pH-Wert der Probe spezifische Farbe an. Whatman™ Blaues Lackmuspapier ermöglicht die schnelle Bestimmung von pH-Werten für verschiedenste Anwendungen in Labor und Industrie.
17.90 CHF - 21.10 CHF
Spezifikation
Farbanzeige Blau
pH-Bereich 5 bis 8
Typ Testpapier
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
11380674
Unterlagen ansehen
Cytiva
2600-201A
Spule
21.10 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11334974
Unterlagen ansehen
Cytiva
10360300
Streifen
17.90 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lackmuspapiere für saure und alkalische Reaktionen sind mit einer Mischung aus pH-Indikatoren imprägniert und nehmen bei Kontakt mit einer Probe eine für den pH-Wert der Probe spezifische Farbe an.Whatman™ Blaues Lackmuspapier ermöglicht die schnelle Bestimmung von pH-Werten für verschiedenste Anwendungen in Labor und Industrie.
Gemischte Anzeigetests für die schnelle, genaue und zuverlässige Prüfung von pH-Lösungen.
  • Sofortige pH-Messwerte
  • Präzise und für zahlreiche routinemäßige pH-Tests geeignet
  • Praktisch und tragbar für den Einsatz vor Ort
  • Farbänderung in pH-Lösungen im Bereich von ca. 5 bis 8
  • Economical
Spezifikation
Spezifikation
Blau
5 bis 8
Testpapier
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Lackmuspapier, blau