Learn More
Cytiva Lackmuspapier, blau
Lackmuspapiere für saure und alkalische Reaktionen sind mit einer Mischung aus pH-Indikatoren imprägniert und nehmen bei Kontakt mit einer Probe eine für den pH-Wert der Probe spezifische Farbe an. Whatman™ Blaues Lackmuspapier ermöglicht die schnelle Bestimmung von pH-Werten für verschiedenste Anwendungen in Labor und Industrie.
Marke:  Cytiva 10360300
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11334974
  • 17.90 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Lackmuspapiere für saure und alkalische Reaktionen sind mit einer Mischung aus pH-Indikatoren imprägniert und nehmen bei Kontakt mit einer Probe eine für den pH-Wert der Probe spezifische Farbe an.Whatman™ Blaues Lackmuspapier ermöglicht die schnelle Bestimmung von pH-Werten für verschiedenste Anwendungen in Labor und Industrie.
Gemischte Anzeigetests für die schnelle, genaue und zuverlässige Prüfung von pH-Lösungen.
  • Sofortige pH-Messwerte
  • Präzise und für zahlreiche routinemäßige pH-Tests geeignet
  • Praktisch und tragbar für den Einsatz vor Ort
  • Farbänderung in pH-Lösungen im Bereich von ca. 5 bis 8
  • Economical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Streifen
Testpapier
5 bis 8
100/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Lackmuspapier, blau > pH-Bereich:8 bis 5