Learn More
Cytiva Whatman™ Hülsen aus hochreinem Glas
Nutzen Sie diese Hülsen für die Emissionsüberwachung, wenn die Analyse heißer und saurer Gase erforderlich ist. Whatman™ hochreine Hülsen passen auf die meisten Soxhlet-Extraktoren und können mit Lösungsmitteln verwendet werden, die mit Cellulosehülsen nicht kompatibel sind.
Marke:  Cytiva 2814-259
Artikelnummer. 11390384
  • 224.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-11-2025
Beschreibung
Eigenschaften 
  • Frei von Bindemitteln und Zusatzstoffen
  • Spitz zulaufend
  • Abmessungen: 25 × 90 mm
  • Nominaler Partikelretentionsgrad: 0.8 μm 
 Hochreines Glas
  • 100 % Borosilikatglas-Mikrofaser (HP-GF)
  • Temperaturbeständig bis 500 °C
 Anwendungen
  • Analyse von heißen und sauren Gasen während der Emissionskontrolle und der Überwachung von Gasen in Schornsteinen
  • Analyse von Pestizidrückständen mit Soxhlet-Extraktion
  • Bestimmung des Öl-/Fettgehalts von Lebensmitteln
  • Analyse von Öl und Fett in festen Abfällen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GE Whatman 100 % Borosilikatglas-Mikrofaser (HP-GF) ist für die meisten Soxhlet-Extraktionseinheiten geeignet. Sie eignen sich gut für die Verschmutzungsüberwachung, wenn die Analyse heißer und saurer Gase erforderlich ist.
25 mm
Borosilikatglasfaser
Überwachung von Gasen in Schornsteinen.Soxhlet-Extraktion.Analyse von Pestizidrückständen.Bestimmung des Öl-/Fettgehalts von Lebensmitteln.Analyse von Öl und Fett in festen Abfällen.
Für Soxhlet-Extraktor
90 mm
Extraktionshülse
0,98 in.
25 mm
1,7 mm
HP-GF
3,54 in.
500 °C
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Whatman™ Hülsen aus hochreinem Glas > Hochreines Glas; 25 x 90 mm