Learn More
Cytiva Hülsen aus hochreinen Glas-Mikrofasern
Entwickelt für die meisten Soxhlet-Extraktionseinheiten. Whatman™ Soxhlet-Extraktionshülsen aus hochreiner Glasmikrofaser bestehen aus 100 % Borosilikatglas-Mikrofaser. Sie eignen sich gut zur Kontaminationsüberwachung bei der Analyse von heißen und säurehaltigen Gasen.
Marke:  Cytiva 2814-432
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11300724
  • 600.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Geeignet für die meisten Soxhlet-Extraktionssysteme.Whatman™ hochreine Glas-Mikrofaser-Soxhlet-Extraktionshülsen bestehen aus 100 % Borosilikatglasmikrofaser.Sie eignen sich gut für die Kontaminationsüberwachung, wenn die Analyse heißer und saurer Gase erforderlich ist.
  • Temperaturbeständig bis 500 °C
  • Bindemittelfrei, keine chemischen Zusätze
  • Entwickelt für die meisten handelsüblichen Soxhlet-Extraktoren.
  • Geeignet bei der Verwendung mit Lösungsmitteln, die nicht mit Zellulosematerialien kompatibel sind
  • Anwendungen: Analyse von heißen und sauren Gasen während der Emissionskontrolle und der Überwachung von Gasen in Schornsteinen, Analyse von Pestizidrückständen mit Soxhlet-Extraktion, Bestimmung des Öl-/Fettgehalts von Lebensmitteln, Analyse von Öl und Fett in festen Abfällen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GE Whatman 100 % Borosilikatglas-Mikrofaser (HP-GF) ist für die meisten Soxhlet-Extraktionseinheiten geeignet. Sie eignen sich gut für die Verschmutzungsüberwachung, wenn die Analyse heißer und saurer Gase erforderlich ist.
Borosilikatglasfaser
Überwachung von Gasen in Schornsteinen.Soxhlet-Extraktion.Analyse von Pestizidrückständen.Bestimmung des Öl-/Fettgehalts von Lebensmitteln.Analyse von Öl und Fett in festen Abfällen.
Soxhlet-Extraktionssysteme
932 °F
Extraktionshülse
43 mm
1,7 mm
HP-GF
123 mm
500 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Hülsen aus hochreinen Glas-Mikrofasern > Länge:123mm; Innendurchmesser:43mm