Learn More
Cytiva Whatman™ Cellulose-Extraktionshülsen, hohe Leistung
Die Konstruktion aus hochwertigem Baumwoll-Linter aus Alpha-Zellulose gewährleistet Leistungsstärke in automatisierten Soxhlet-Extraktorsystemen.Zur Verwendung in der Luft- und Abfallgasanalyse.
Marke: Cytiva 2810-902
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zum Einsatz in einer Vielzahl von Fest-Flüssig-Extraktionsstudien, einschließlich Lipid- und Pestizidanalysen in Lebensmittel- und Bodenproben
- Die Wandstärke der Standardhülsen beträgt 1 bis 1,5 mm, was unterschiedliche Anwendungen ermöglicht
- Hervorragende mechanische Festigkeit und Retention
- Doppelte Wandstärke für mehr Festigkeit
- Geeignet für Temperaturen bis 120 °C (248 °F)
Spezifikation
25/Packung | |
Zellulose | |
Fest-Flüssig-Extraktionsstudien | |
200 mm | |
120 °C |
90 mm | |
2 mm | |
Automatisierte Soxhlet-Extraktor-Systeme | |
248 °F | |
Hülse |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Whatman™ Cellulose-Extraktionshülsen, hohe Leistung > 90 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur