Learn More
Cytiva Whatman™ GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds, Replacement Parts
Replacement parts for Whatman™ GV 100 Series Vacuum Filtration Manifolds, includes funnels, lower base supports, frits/sieves, centering rings, and clamps.
103.00 CHF - 525.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Ersatzteil für Glas-Vakuumfiltrationsverteiler der Serie GV 100 |
---|---|
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Modell | Typ | Material | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Typ | Material | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11364944
|
Cytiva
10443001 |
Trichter (500 ml) | Borosilikatglas | Verteilermodell GV 100/0 und GV 100/1 |
302.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11374944
|
Cytiva
10443002 |
Unter Basisstütze | Borosilikatglas | Verteilermodell GV 100/0 und GV 100/1 |
365.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11344924
|
Cytiva
10443003 |
GV 100/0/03 | Glasfrittenfilter | Borosilikatglas | Verteilermodell GV 100/0 |
294.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11354924
|
Cytiva
10443004 |
GV 100/0/05 | Zentrierring | PTFE | Verteilermodell GV 100/0 |
103.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11394924
|
Cytiva
10443102 |
GV 100/1/05 | Zentrierring | PTFE | Verteilermodell GV 100/1 |
525.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Description: Replacement Part for GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
- For Use With (Application): Vacuum Filtration
Spezifikation
Ersatzteil für Glas-Vakuumfiltrationsverteiler der Serie GV 100 | |
Je 1 |
Nur für interne Forschungszwecke. Die Produkte sind nicht für diagnostische Anwendungen oder den Wiederverkauf bestimmt.