Learn More
Cytiva Whatman™ GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds, Replacement Parts
Replacement parts for Whatman™ GV 100 Series Vacuum Filtration Manifolds, includes funnels, lower base supports, frits/sieves, centering rings, and clamps.
Marke: Cytiva 10443002
346.75 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Chemische Beständigkeit gegen die meisten wässrigen und organischen Lösungen
- Beständig gegen wässrige Lösungen und Laugen
- Autoklavierbar und sterilisierbar mit Heißluft bis 180 °C
- Kann bis zu 200 °C erhitzt werden
Spezifikation
Schlauchanschlussstück | |
Verteilermodell GV 100/0 und GV 100/1 | |
70 cm2 | |
Borosilikatglas | |
Je 1 | |
500 ml (Trichter) | |
90 mm |
Ersatzteil für Glas-Vakuumfiltrationsverteiler der Serie GV 100 | |
Borosilikatglas | |
Vakuumfiltration | |
Je 1 | |
Unter Basisstütze | |
225 mm |
Nur für interne Forschungszwecke. Die Produkte sind nicht für diagnostische Anwendungen oder den Wiederverkauf bestimmt.