Learn More
Cytiva Whatman™ GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds, Replacement Parts
Replacement parts for Whatman™ GV 100 Series Vacuum Filtration Manifolds, includes funnels, lower base supports, frits/sieves, centering rings, and clamps.
Marke: Cytiva 10443001
286.90 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Description: Replacement Part for GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
- For Use With (Application): Vacuum Filtration
Spezifikation
Ersatzteil für Glas-Vakuumfiltrationsverteiler der Serie GV 100 | |
Borosilikatglas | |
Je 1 | |
500 mL |
Verteilermodell GV 100/0 und GV 100/1 | |
Vakuumfiltration | |
Trichter (500 ml) |
Nur für interne Forschungszwecke. Die Produkte sind nicht für diagnostische Anwendungen oder den Wiederverkauf bestimmt.