Learn More
Cytiva Whatman™ GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds are chemically resistant to most aqueous and organic solutions, as well as acids and caustic solutions. They are autoclavable, can be sterilized in dry heat to 180°C, and are usable up to 200°C. Available with various membrane filters.
Marke: Cytiva 10443100
1396.14 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Chemisch beständig gegenüber den meisten wässrigen und organischen Lösungsmitteln einschließlich Säuren und Laugen.
- Aus Borosilikatglas
- Dichtungen aus PTFE und Silikon
- Frittenfilter aus Glas vom Typ D2
- POM, RD14-Schlauchschraubverbindung
- Kann bei Temperaturen bis zu 200 °C verwendet werden
- Autoklavierbar und sterilisierbar mit Heißluft bis 180 °C
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
GV 100 Ersatzteile | |
PTFE | |
Unsteril | |
Vakuumfiltration (Proteinhaltige Proben) | |
GV 100/1 | |
200 °C | |
500 mL | |
225 mm | |
90 mm |
Gummistopfenverbindung | |
Edelstahl-Siebfilter (Sieb) | |
Borosilikatglas (oberer und unterer Verteiler), Glas D2 (Fritte), Edelstahl/PTFE (Sieb), PTFE/Silikon (Dichtungen), Aluminium/Edelstahl (Klammer) | |
500 mL | |
70 cm2 | |
Borosilikatglas | |
Je 1 | |
Glas-Vakuumfiltrationsverteiler der Serie GV 100 | |
8,9 in. | |
80 mm (Vorfilter) | |
100 mm (Filterformat) |