Learn More
Cytiva Whatman™ GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds are chemically resistant to most aqueous and organic solutions, as well as acids and caustic solutions. They are autoclavable, can be sterilized in dry heat to 180°C, and are usable up to 200°C. Available with various membrane filters.
1420.00 CHF - 1660.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Verbinder | Gummistopfenverbindung |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Zur Verwendung mit (Geräte) | GV 100 Ersatzteile |
Material (Membran) | PTFE |
Produktcode | Marke | Produktlinie | Filtertyp | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produktlinie | Filtertyp | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11379274
|
Cytiva
10443000 |
GV 100/0 | Glasfrittenfilter | Vakuumfiltration (wässrige und organische Lösungsmittel) |
1420.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11394944
|
Cytiva
10443100 |
GV 100/1 | Edelstahl-Siebfilter (Sieb) | Vakuumfiltration (Proteinhaltige Proben) |
1660.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Material: Borosilicate Glass (Upper and Lower Parts), Glass D2 (Frit), PTFE/Stainless Steel (Sieve), PTFE/Silicone (Seals), Aluminum/Stainless Steel (Clamps)
- Funnel Volume: 500 mL
- Filter Format: 100 mm
- Filter Surface Area: 70 cm2
- Diameter (Prefilter): 80 mm
- Diameter (Filter): 90 mm
- Height: 225 mm
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
PTFE | |
Unsteril | |
Borosilikatglas | |
200 °C | |
500 mL | |
225 mm | |
90 mm |
Gummistopfenverbindung | |
GV 100 Ersatzteile | |
500 mL | |
70 cm2 | |
Je 1 | |
Glas-Vakuumfiltrationsverteiler der Serie GV 100 | |
8,9 in. | |
80 mm (Vorfilter) | |
100 mm (Filterformat) |