Learn More
Cytiva Filterpapiere für qualitative Analysen – gefaltet (vorgefaltete Grade)
Weniger Zeitaufwand beim Einpassen der Rundpapiere in konische Trichter. Whatman™ Gefaltete Filterpapiere für qualitative Analysen, Gütegrad 2V gewährleisten einen mittleren Durchfluss und ein Nennpartikelrückhaltevermögen von 8 μm bei höherer Filtrationsgeschwindigkeit.
56.20 CHF - 378.00 CHF
Spezifikation
Format | Vorgefalzter Kreis |
---|---|
Material | Zellulose |
Porengröße | > 8 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 240 Sekunden |
Flussrate | Mittel |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11392915
|
Cytiva
1202-185 |
185 mm |
69.80 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11330434
|
Cytiva
1202-385 |
385 mm |
296.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10211891
|
Cytiva
1202-240 |
240 mm |
108.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11322925
|
Cytiva
1202-320 |
320 mm |
168.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11350434
|
Cytiva
1202-500 |
500 mm |
378.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11382915
|
Cytiva
1202-150 |
150 mm |
57.30 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11372915
|
Cytiva
1202-125 |
125 mm |
56.20 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11340434
|
Cytiva
1202-400 |
400 mm |
327.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Spart Zeit, die zum Einpassen von Scheiben in konische Trichter erforderlich ist.Gefaltete Whatman™ Filterpapiere des Gütegrads 2V für qualitative Analysen bietet einen mittleren Durchfluss und eine nominale Partikelretention von 8 μm bei höherer Filtrationsgeschwindigkeit.
Vorgefaltetes Filterpapier Gütegrad 2V weist eine größere Oberfläche auf, die eine höhere Beladungskapazität und eine kürzere Filtrationszeit ermöglicht.- Mittlere Strömung und nominale Partikelretentionsrate von 8 μm
- Herzberg-Filtrationsgeschwindigkeit von 240 Sekunden
- Geriffelt (vorgefaltet) zur einfachen Verwendung mit konischen Filtertrichtern
- Kann für Bodenanalysen oder allgemeine Filtration verwendet werden
Spezifikation
Vorgefalzter Kreis | |
> 8 μm | |
Mittel | |
Gütegrad 2V | |
100/Packung |
Zellulose | |
240 Sekunden | |
Für Getreideanalysemethoden zertifiziert. Normale Beladungskapazität; nass, eingeschränkte Reißfestigkeit. | |
Mittelfein | |
190 μm |