Learn More
Cytiva Filterpapiere für qualitative Analysen – gefaltet (vorgefaltete Grade)
Weniger Zeitaufwand beim Einpassen der Rundpapiere in konische Trichter. Whatman™ Gefaltete Filterpapiere für qualitative Analysen, Gütegrad 2V gewährleisten einen mittleren Durchfluss und ein Nennpartikelrückhaltevermögen von 8 μm bei höherer Filtrationsgeschwindigkeit.
Marke: Cytiva 1202-125
53.39 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.13500kg
Beschreibung
Spart Zeit, die zum Einpassen von Scheiben in konische Trichter erforderlich ist.Gefaltete Whatman™ Filterpapiere des Gütegrads 2V für qualitative Analysen bietet einen mittleren Durchfluss und eine nominale Partikelretention von 8 μm bei höherer Filtrationsgeschwindigkeit.
Vorgefaltetes Filterpapier Gütegrad 2V weist eine größere Oberfläche auf, die eine höhere Beladungskapazität und eine kürzere Filtrationszeit ermöglicht.- Mittlere Strömung und nominale Partikelretentionsrate von 8 μm
- Herzberg-Filtrationsgeschwindigkeit von 240 Sekunden
- Geriffelt (vorgefaltet) zur einfachen Verwendung mit konischen Filtertrichtern
- Kann für Bodenanalysen oder allgemeine Filtration verwendet werden
Spezifikation
Vorgefalztes Filterpapier, Gütegrad 2V, für qualitative Analysen, 125 mm Kreis (100 Stück) | |
Zellulose | |
240 Sekunden | |
Für Getreideanalysemethoden zertifiziert. Normale Beladungskapazität; nass, eingeschränkte Reißfestigkeit. | |
Mittelfein | |
190 μm | |
4,92 in. |
Vorgefalzter Kreis | |
> 8 μm | |
Mittel | |
Gütegrad 2V | |
100/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
125 mm |