Learn More
Cytiva Filterpapiere für qualitative Analysen – gefaltet (vorgefaltete Grade)
Weniger Zeitaufwand beim Einpassen der Rundpapiere in konische Trichter. Whatman™ Gefaltete Filterpapiere für qualitative Analysen, Gütegrad 2V gewährleisten einen mittleren Durchfluss und ein Nennpartikelrückhaltevermögen von 8 μm bei höherer Filtrationsgeschwindigkeit.
Marke:  Cytiva 1202-320
159.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.78300kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11322925
  • 168.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Spart Zeit, die zum Einpassen von Scheiben in konische Trichter erforderlich ist.Gefaltete Whatman™ Filterpapiere des Gütegrads 2V für qualitative Analysen bietet einen mittleren Durchfluss und eine nominale Partikelretention von 8 μm bei höherer Filtrationsgeschwindigkeit.
Vorgefaltetes Filterpapier Gütegrad 2V weist eine größere Oberfläche auf, die eine höhere Beladungskapazität und eine kürzere Filtrationszeit ermöglicht.
  • Mittlere Strömung und nominale Partikelretentionsrate von 8 μm
  • Herzberg-Filtrationsgeschwindigkeit von 240 Sekunden
  • Geriffelt (vorgefaltet) zur einfachen Verwendung mit konischen Filtertrichtern
  • Kann für Bodenanalysen oder allgemeine Filtration verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Vorgefalztes Filterpapier, Gütegrad 2V, für qualitative Analysen, 320 mm Kreis (100 Stück)
Zellulose
240 Sekunden
Für Getreideanalysemethoden zertifiziert. Normale Beladungskapazität; nass, eingeschränkte Reißfestigkeit.
Mittelfein
190 μm
12,59 in.
Vorgefalzter Kreis
> 8 μm
Mittel
Gütegrad 2V
100/Packung
Filterpapier für qualitative Analysen
320 mm