Learn More
Cytiva Extraktionshülsen aus Glas-Mikrofaser, Klasse 603G
Flexibel konzipiert für den Einsatz in einer breiten Palette kommerziell erhältlicher Soxhlet-Gerätesysteme. Whatman™ Extraktionshülsen aus Glasmikrofaser eignen sich für Anwendungen wie die Analyse heißer und saurer Gase, Analyse von Pestizidrückständen, Bestimmung des Öl-/Fettgehalts von Lebensmitteln und Analyse von Öl und Fett in festen Abfällen.
Marke:  Cytiva 10371103
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11353095
  • 213.00 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 22-10-2025
Description
  • Temperaturbeständig bis 500 °C (932 °F)
  • Wandstärken von 1 – 1.5 mm
  • Anwendungen mit standardmäßigen Soxhlet-Glashülsen
  • 603G-Borosilikatglasfaserhülse mit anorganischem Bindemittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
GE Whatman 603G Borosilikatglasfaserhülsen mit anorganischem Bindemittel sind flexibel zur Verwendung in einer breiten Palette kommerziell erhältlicher Soxhlet-Gerätesysteme.
10 mm
1 mm
603G.
1.4 Zoll
932 °F
0.8μ m
0.39 Zoll
Borosilikatglasfaser
Überwachung von Gasen in Schornsteinen.Soxhlet-Extraktion.Analyse von Pestizidrückständen.Bestimmung des Öl-/Fettgehalts von Lebensmitteln.Analyse von Öl und Fett in festen Abfällen.
Soxhlet-Extraktor
38 mm
500 °C
Extraktionshülse
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva Extraktionshülsen aus Glas-Mikrofaser, Klasse 603G > Länge: 38 mm; Innendurchmesser: 10 mm; Wanddicke: 1 mm