Learn More
Cytiva Extraktionshülsen aus Glas-Mikrofaser, Klasse 603G
Flexibel konzipiert für den Einsatz in einer breiten Palette kommerziell erhältlicher Soxhlet-Gerätesysteme. Whatman™ Extraktionshülsen aus Glasmikrofaser eignen sich für Anwendungen wie die Analyse heißer und saurer Gase, Analyse von Pestizidrückständen, Bestimmung des Öl-/Fettgehalts von Lebensmitteln und Analyse von Öl und Fett in festen Abfällen.
Marke:  Cytiva 10371025
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11343105
  • 213.00 CHF / 25 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Temperaturbeständig bis 500 °C (932 °F)
  • Wandstärken von 1 – 1.5 mm
  • Anwendungen mit standardmäßigen Soxhlet-Glashülsen
  • 603G-Borosilikatglasfaserhülse mit anorganischem Bindemittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GE Whatman 603G Borosilikatglasfaserhülsen mit anorganischem Bindemittel sind flexibel zur Verwendung in einer breiten Palette kommerziell erhältlicher Soxhlet-Gerätesysteme.
28 mm
1.5 mm
603G.
2,36 in.
500 °C
1,1 in.
Borosilikatglasfaser
Überwachung von Gasen in Schornsteinen.Soxhlet-Extraktion.Analyse von Pestizidrückständen.Bestimmung des Öl-/Fettgehalts von Lebensmitteln.Analyse von Öl und Fett in festen Abfällen.
Soxhlet-Extraktor
60 mm
Extraktionshülse
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Extraktionshülsen aus Glas-Mikrofaser, Klasse 603G > Länge: 60 mm; Innendurchmesser: 28 mm; Wanddicke: 1.5 mm