Learn More
Cytiva X25 CELLULOSE-EXTRAKTIONSHUELSE AS .
Extraktionshülsen für DIONEX ASE200 Extraktionszelle
Marke:  Cytiva 10350108
Artikelnummer. 11989237
  • 127.00 CHF / 25 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Extraktionshülsen für DIONEX ASE200 Extraktionszelle
22 ml
1 mm
Für die Extraktionszelle Dionex ASE 200
130 °C
0.74 oz.
Zellulose
603
248 °F
Extraktionshülse
Name des Produkts
Cytiva X25 CELLULOSE-EXTRAKTIONSHUELSE AS . > Wanddicke: 1.5 mm ;22 ml