Learn More
Cytiva Cellulose-Extraktionshülsen, hohe Leistung
Die Konstruktion aus hochwertigem Baumwoll-Linter aus Alpha-Zellulose gewährleistet Leistungsstärke in automatisierten Soxhlet-Extraktorsystemen. Whatman™ Soxhlet-Extraktionshülsen aus Cellulose sind unter anderem für Anwendungen in der Luft- und Abgasanalytik vorgesehen.
Marke:  Cytiva 2810-339
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11363215
  • 249.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-10-2025
Beschreibung
Die Konstruktion aus hochwertigem Baumwoll-Linter aus Alpha-Zellulose gewährleistet Leistungsstärke in automatisierten Soxhlet-Extraktorsystemen.Whatman™ Soxhlet-Extraktionshülsen aus Cellulose sind unter anderem für Anwendungen in der Luft- und Abgasanalytik vorgesehen.
  • Zum Einsatz in einer Vielzahl von Fest-Flüssig-Extraktionsstudien, einschließlich Lipid- und Pestizidanalysen in Lebensmittel- und Bodenproben
  • Geeignet für Temperaturen bis zu 120 °C (248 °F)
  • Hervorragende mechanische Festigkeit und Retention
  • Die Wandstärke beträgt 2 mm, was unterschiedliche Anwendungen ermöglicht
  • Doppelte Stärke für mehr Festigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 Packungen
33 mm
2 mm
Soxhlet-Extraktor
120 °C
Extraktionshülse
Die Whatman Konstruktion aus hochwertigem Baumwoll-Linter aus Alpha-Zellulose von GE gewährleistet Leistungsstärke in automatisierten Soxhlet-Extraktorsystemen.Verwendet in der Luft- und Abgasanalyse.
Zellulose
Luft- und Abgasanalyse
94 mm
6 μm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Cellulose-Extraktionshülsen, hohe Leistung > Länge:94mm; Innendurchmesser:33mm