Learn More
Cytiva Membranfilter aus Cellulosenitrat – Klasse NC45
Mit sehr enger Porengrößenverteilung und geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen
148.00 CHF - 605.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material (Membran) | Cellulose Nitrate |
Porengröße | 0,45 μm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entfernung großer Mengen von Bakterien (allgemein), Sedimentanalyse (Wassermikrobiologie und Analyse) |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Sterilität | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Sterilität | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11385284
|
Cytiva
10401106 |
2,5 cm | Unsteril | 100/Packung |
148.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11375164
|
Cytiva
10401112 |
4,7 cm | Unsteril | 100/Packung |
235.00 CHF
100 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11395284
|
Cytiva
10401114 |
5 cm | Unsteril | 100/Packung |
245.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11385164
|
Cytiva
10401118 |
9 cm | Unsteril | 50 Packung |
496.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11365164
|
Cytiva
10401121 |
10 cm | Unsteril | 50 Packung |
479.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11335164
|
Cytiva
10401126 |
11 cm | Unsteril | 50 Packung |
605.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11355164
|
Cytiva
10401131 |
5 cm | Unsteril | 25er-Pckg. |
307.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11989197
|
Cytiva
10401170 |
4,7 cm | Steril | 100/Packung |
237.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Verbesserte Temperaturstabilität
- Höhere Festigkeit und Flexibilität
- Reduzierte Schrumpfung
- Weiße, einfache Filter
- Porengröße: 0.45μ m
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Cellulose Nitrate | |
Entfernung großer Mengen von Bakterien (allgemein), Sedimentanalyse (Wassermikrobiologie und Analyse) | |
Hydrophil | |
176 °F | |
Membranfilter |
Weiß | |
0,45 μm | |
NC45 | |
Glatt | |
80 °C |
Sicherheit und Handhabung
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1