Learn More
Cytiva Benchkote™ saugfähiges Laborpapier
Die Beschichtung mit einer undurchdringlichen Schicht aus Polyethylen verhindert, dass Flüssigkeiten an die Arbeitsfläche gelangen. Whatman™ Benchkote™ saugfähiges Laborpapier kann mit Desinfektionsmittel gesättigt werden.
338.00 CHF - 487.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Oberflächenschutz |
---|---|
Material | Polyethylen |
Extinktion | 750 ml/m2 |
Breite (angloamerikanisch) | 164 ft. |
Breite (metrisch) | 50 m |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10008000
|
Cytiva
2300-772 |
920 mm x 50 m |
487.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10144861
|
Cytiva
2301-6160 |
580 mm x 50 m | N/A | |||||||
Beschreibung
Minimieren von Chaos und Kontamination bei verschütteten Flüssigkeiten.Whatman™ Benchkote Material hat eine hochwertige, glatte, saugfähige Laborpapierschicht, die verschüttete Flüssigkeiten aufsaugt.Eine zweite laminierte Polyethylen-Schicht verhindert den Durchfluss zur Arbeitsfläche.
- Stark: Benchkote Oberflächenschutz ist im trockenen und nassen Zustand stark und zugfest
- Einfache Handhabung: Glatte weiße Oberfläche kann mit Tinte oder Bleistift beschriftet werden und liegt flach auf
- Sauber: Geeignet für die Sättigung mit Desinfektionsmittel, um Tische bei Gegenwart von Pathogenen und anderen Bakterien zu schützen.
- Wegwerfbar: Benchkote-Papier kann nach Gebrauch verbrannt werden
- Sichere Verbrennung Die Polyethylen-Schicht wird bei der Verbrennung schnell verbraucht und schmilzt oder tropft nicht
Spezifikation
Oberflächenschutz | |
750 ml/m2 | |
50 m | |
Jeweils |
Polyethylen | |
164 ft. | |
Geeignet für die Sättigung mit Desinfektionsmittel |