Learn More
Cytiva Benchkote™ saugfähiges Laborpapier
Die Beschichtung mit einer undurchdringlichen Schicht aus Polyethylen verhindert, dass Flüssigkeiten an die Arbeitsfläche gelangen. Whatman™ Benchkote™ saugfähiges Laborpapier kann mit Desinfektionsmittel gesättigt werden.
Marke:  Cytiva 2301-6160
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10144861
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Minimieren von Chaos und Kontamination bei verschütteten Flüssigkeiten.Whatman™ Benchkote Material hat eine hochwertige, glatte, saugfähige Laborpapierschicht, die verschüttete Flüssigkeiten aufsaugt.Eine zweite laminierte Polyethylen-Schicht verhindert den Durchfluss zur Arbeitsfläche.
  • Stark: Benchkote Oberflächenschutz ist im trockenen und nassen Zustand stark und zugfest
  • Einfache Handhabung: Glatte weiße Oberfläche kann mit Tinte oder Bleistift beschriftet werden und liegt flach auf
  • Sauber: Geeignet für die Sättigung mit Desinfektionsmittel, um Tische bei Gegenwart von Pathogenen und anderen Bakterien zu schützen.
  • Wegwerfbar: Benchkote-Papier kann nach Gebrauch verbrannt werden
  • Sichere Verbrennung Die Polyethylen-Schicht wird bei der Verbrennung schnell verbraucht und schmilzt oder tropft nicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Oberflächenschutz
750 ml/m2
580 mm
50 m
Geeignet für die Sättigung mit Desinfektionsmittel
Polyethylen
23 Zoll
164 ft.
580 mm x 50 m
Jeweils
Name des Produkts
Cytiva Benchkote™ saugfähiges Laborpapier > Rolle; B x L:23 in. x 164 ft. (58cm x 50 m)