Learn More
Cytiva 3MM Chr Chromatographie-Papier
Vollständig aus Baumwolllinter ohne Zusätze hergestellt und spezifisch für chromatographische Verfahren getestet. Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatographiepapier gewährleistet die Dochtwirkung und Gleichförmigkeit der Kapillarwirkung, die für chromatographische Auftrennungen wichtig sind.
Marke: Cytiva 3030-681
223.86 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Vollständig aus Baumwolllinter ohne Zusätze hergestellt und spezifisch für chromatographische Verfahren getestet.Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatographiepapier gewährleistet die für chromatographische Auftrennungen wichtige Dochtwirkung und Gleichförmigkeit der Kapillarwirkung.
- Glatte Oberfläche
- Keine Zusatzstoffe zur “Papierherstellung” — die organische Reinheit des Endprodukts dieses Chromatographiepapiers ist der höchste Grad, der ohne Oxidation und Degradierung der Cellulosefasern erreicht werden kann
- Durchflussrate: 130 mm/30 min. (Wasser)
- Dicke des Mediums: 0.34 mm
- Weithin für die Elektrophorese, allgemeine Chromatographie und Blotting-Anwendungen genutzt
Spezifikation
0,34 mm Whatman-Papier mittlerer Dicke 3 mm Chr | |
0.34 mm | |
Für die Elektrophorese, generelle Chromatographie und Blots | |
3 MM Chr | |
5,9 in. | |
130 mm/30 min |
15 cm x 100 m (5,9 in. x 328,0 ft.) | |
Smooth | |
Rolle | |
Zellulose | |
15 cm | |
100 m |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31