Learn More
Cytiva 3MM Chr Chromatographie-Papier
Vollständig aus Baumwolllinter ohne Zusätze hergestellt und spezifisch für chromatographische Verfahren getestet. Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatographiepapier gewährleistet die Dochtwirkung und Gleichförmigkeit der Kapillarwirkung, die für chromatographische Auftrennungen wichtig sind.
Marke:  Cytiva 3030-866
121.60 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11378924
  • 128.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Vollständig aus Baumwolllinter ohne Zusätze hergestellt und spezifisch für chromatographische Verfahren getestet.Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatographiepapier gewährleistet die für chromatographische Auftrennungen wichtige Dochtwirkung und Gleichförmigkeit der Kapillarwirkung.
  • Glatte Oberfläche
  • Keine Zusatzstoffe zur “Papierherstellung” — die organische Reinheit des Endprodukts dieses Chromatographiepapiers ist der höchste Grad, der ohne Oxidation und Degradierung der Cellulosefasern erreicht werden kann
  • Durchflussrate: 130 mm/30 min. (Wasser)
  • Dicke des Mediums: 0.34 mm
  • Weithin für die Elektrophorese, allgemeine Chromatographie und Blotting-Anwendungen genutzt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,34 mm Whatman-Papier mittlerer Dicke 3 mm Chr
0.34 mm
Für die Elektrophorese, generelle Chromatographie und Blots
3 MM Chr
7,87 in.
130 mm/30 min
20,32 x 25,4 cm (8 x 10 in.)
Smooth
Bogen
Zellulose
20 cm
25 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva 3MM Chr Chromatographie-Papier > Blatt; 20 x 25 cm