Learn More
Cytiva 3MM Chr Chromatographie-Papier
Vollständig aus Baumwolllinter ohne Zusätze hergestellt und spezifisch für chromatographische Verfahren getestet. Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatographiepapier gewährleistet die Dochtwirkung und Gleichförmigkeit der Kapillarwirkung, die für chromatographische Auftrennungen wichtig sind.
Marke:  Cytiva 3030-704
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11310744
  • 489.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-10-2025
Beschreibung
Vollständig aus Baumwolllinter ohne Zusätze hergestellt und spezifisch für chromatographische Verfahren getestet.Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatographiepapier gewährleistet die für chromatographische Auftrennungen wichtige Dochtwirkung und Gleichförmigkeit der Kapillarwirkung.
  • Glatte Oberfläche
  • Keine Zusatzstoffe zur “Papierherstellung” — die organische Reinheit des Endprodukts dieses Chromatographiepapiers ist der höchste Grad, der ohne Oxidation und Degradierung der Cellulosefasern erreicht werden kann
  • Durchflussrate: 130 mm/30 min. (Wasser)
  • Dicke des Mediums: 0.34 mm
  • Weithin für die Elektrophorese, allgemeine Chromatographie und Blotting-Anwendungen genutzt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,34 mm Whatman-Papier mittlerer Dicke 3 mm Chr
0.34 mm
Für die Elektrophorese, generelle Chromatographie und Blots
3MM Chr
10.62 Zoll
130 mm/30 min
27 cm x 100 m (10,62 in. x 328,0 ft.)
Smooth
Rolle
Zellulose
27 cm
100 m
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva 3MM Chr Chromatographie-Papier > Rolle: 27cm x 100 m