Learn More
Cytiva 1 Chr Chromatographie-Papier
Gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung. Whatman™ 1 Chr Chromatographie-Papier ist im Bereich des Protein- und Nukleinsäure-Blotting ebenfalls weit verbreitet.
46.65 CHF - 262.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung 1 Chr Zellulose-Chromatographierolle ist ein 0,18 mm-Papier für allgemeine analytische Trennungen.
Flussrate 130 mm/30 min
Filmdicke 0.18 mm
Ausführung Smooth
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für generelle analytische Trennungen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Länge (metrisch) Breite (metrisch) Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Breite (metrisch) Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
11390724
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
3001-861
20 cm 20 cm Bogen
75.50 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10387291
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
3001-652
100 m 4 cm Rolle
62.80 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11310734
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
3001-917
57 cm 46 cm Bogen
262.00 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11320724
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
3001-614
100 m 2 cm Rolle
46.65 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11388804
Unterlagen ansehen
Cytiva
3001-651
100 m 3.8 cm Rolle
66.15 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11300734
Unterlagen ansehen
Cytiva
3001-878
25 cm 25 cm Bogen
119.00 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung.Whatman™ 1 Chr Chromatographie-Papier ist im Bereich des Protein- und Nukleinsäure-Blotting ebenfalls weit verbreitet.
Reine Zellulose, die vollständig aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne jegliche Zusätze hergestellt wird. Hergestellt und speziell getestet für chromatographische Verfahren, um die Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung zu gewährleisten, die bei chemischen Trennungen wichtig sind.
  • Übliche Dicke: 0.18 mm
  • Lineare Flussrate: 130 mm/30 min
  • Glatte Oberfläche
  • Für allgemeine analytische Trennungen
Spezifikation
Spezifikation
1 Chr Zellulose-Chromatographierolle ist ein 0,18 mm-Papier für allgemeine analytische Trennungen.
0.18 mm
Für generelle analytische Trennungen
Zellulose
130 mm/30 min
Smooth
Gütegrad 1 Chr
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva 1 Chr Chromatographie-Papier