Learn More
Thermo Scientific™ Mikro-Mikrotiterplatten für 96 Wells, Klarglas 1100μ l, rund, 7.45 mm x 38.5 mm
Effektive Abdichtung aller Mikrotiterplattenformate für minimale Evaporation und zum Schutz der Proben vor Kontamination und Verschütten. Der anwenderfreundliche, tragbare Applikator gewährleistet die konsistente und zuverlässige Abdichtung von Mikrotiterplatten, eine kürzere Trocknungszeit als herkömmliche Methoden und die Entfernung der meisten Chromatographielösungen innerhalb weniger Minuten dank der 96-Well-Probenkonzentratoren.
16.70 CHF - 21780.00 CHF
Produktcode | Marke | Produkttyp | Arbeitsvolumen (metrisch) | Wellform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Arbeitsvolumen (metrisch) | Wellform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15152799
|
Thermo Scientific™
60180-V108 |
Fläschchen für Mikrotiterplatten | 100 μL | Flacher Boden (F-Well) | N/A | ||||||
15162799
|
Thermo Scientific™
60180-V109 |
96 Deepwell-Mikrotiterplatten | 350 μL | Verjüngt |
307.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15122779
|
Thermo Scientific™
60180-V100 |
Fläschchen für Mikrotiterplatten | 500 μL | Verjüngt |
246.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15142779
|
Thermo Scientific™
60180-V103 |
Mikrotiterplatte | 700 μL | Rund | N/A | ||||||
15132779
|
Thermo Scientific™
60180-V101 |
Fläschchen für Mikrotiterplatten | 700 μL | Konus |
144.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15182799
|
Thermo Scientific™
60180-V111 |
MTRS-Fläschchen | 800 μL | Rund | N/A | ||||||
15182779
|
Thermo Scientific™
60180-V107 |
-Well Platte | 1000 μL | Quadratisch | N/A | ||||||
15172799
|
Thermo Scientific™
60180-V110 |
Fläschchen für Mikrotiterplatten | 1000 μL | Rund |
232.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15152779
|
Thermo Scientific™
60180-V104 |
Fläschchen für Mikrotiterplatten | 1100 μL | Rund |
209.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15162779
|
Thermo Scientific™
60180-V105 |
Fläschchen mit Bördelverschluss | 1100 μL | Rund | N/A | ||||||
15172779
|
Thermo Scientific™
60180-V106 |
Fläschchen für Deepwell-Platte mit 96 Wells | 1500 μL | Rund |
269.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15182719
|
Thermo Scientific™
60180-M999 |
Folie, Dichtung oder Applikator | Not Applicable | Not Applicable |
16.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15172719
|
Thermo Scientific™
60180-M950 |
Folie, Dichtung oder Applikator | Not Applicable | Not Applicable |
32.75 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15142809
|
Thermo Scientific™
60180-P407 |
Röhrchentablett | Not Applicable | Not Applicable |
159.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15102809
|
Thermo Scientific™
60180-C101 |
PE-Stecker | Not Applicable | Not Applicable | N/A | ||||||
15152809
|
Thermo Scientific™
60180-P990 |
Manual Concentrator | Not Applicable | Not Applicable | N/A | ||||||
15162809
|
Thermo Scientific™
60180-P900 |
Automated Sample Concentrator | Not Applicable | Not Applicable | N/A | ||||||
15192799
|
Thermo Scientific™
60180-C100 |
PE-Kappe | Not Applicable | Not Applicable |
27.40 CHF
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die wirkungsvolle Versiegelung aller Mikrotiterplattenformate gewährleistet minimale Verdampfung und Schutz der Proben vor Kontamination und Verschütten. Der anwenderfreundliche, tragbare Applikator gewährleistet eine einheitliche und zuverlässige Versiegelung bei allen Mikrotiterplattenformaten und erfordert eine wesentlich kürzere Trocknungszeit als herkömmliche Methoden. Dank der 96-Well Probenkonzentratoren können die meisten Chromatographielösungen innerhalb weniger Minuten entfernt werden.
Dichtungsband-ApplikatorMit dem anwenderfreundlichen, tragbaren Applikator für Thermo Scientific™ WebSeal Dichtungsbänder stellen Sie eine konsistente und zuverlässige Versiegelung bei allen Mikrotiterplattenformaten und allen Arten von Bändern sicher. Verpackt in Kartons mit zwei Stück.ProbenkonzentratorenEntfernung der meisten Chromatographielösungen innerhalb weniger Minuten. Thermo Scientific™ WebSeal Probenkonzentratoren sind einfach zu handhaben und zu warten und ermöglichen bei 96-Well Mikrotiterplatten eine schnelle und einfache Lösungsmittelverdampfung, sodass Sie deutlich weniger Zeit für das Trocknen als bei herkömmlichen Methoden wie Vakuumöfen und Zentrifugen einplanen müssen. Mit den Verdampfern können Laboratorien die Mikrotiterplatten-Probenvorbereitung beschleunigen und den Durchsatz deutlich erhöhen. Je nach gewünschtem Durchsatz haben Sie die Wahl zwischen dem manuell betriebenen MiniVap Konzentrator und dem programmierbaren, für die Verwendung mit Robotern vorbereiteten UltraVap.
Spezifikation
96 |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.