Learn More
Thermo Scientific™ Mikro-Mikrotiterplatten für 96 Wells, Klarglas 1100μ l, rund, 7.45 mm x 38.5 mm
Effektive Abdichtung aller Mikrotiterplattenformate für minimale Evaporation und zum Schutz der Proben vor Kontamination und Verschütten. Der anwenderfreundliche, tragbare Applikator gewährleistet die konsistente und zuverlässige Abdichtung von Mikrotiterplatten, eine kürzere Trocknungszeit als herkömmliche Methoden und die Entfernung der meisten Chromatographielösungen innerhalb weniger Minuten dank der 96-Well-Probenkonzentratoren.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-V110
208.88 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15172799
  • 232.00 CHF / 960 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
Die wirkungsvolle Versiegelung aller Mikrotiterplattenformate gewährleistet minimale Verdampfung und Schutz der Proben vor Kontamination und Verschütten. Der anwenderfreundliche, tragbare Applikator gewährleistet eine einheitliche und zuverlässige Versiegelung bei allen Mikrotiterplattenformaten und erfordert eine wesentlich kürzere Trocknungszeit als herkömmliche Methoden. Dank der 96-Well Probenkonzentratoren können die meisten Chromatographielösungen innerhalb weniger Minuten entfernt werden.
Dichtungsband-ApplikatorMit dem anwenderfreundlichen, tragbaren Applikator für Thermo Scientific™ WebSeal Dichtungsbänder stellen Sie eine konsistente und zuverlässige Versiegelung bei allen Mikrotiterplattenformaten und allen Arten von Bändern sicher. Verpackt in Kartons mit zwei Stück.
ProbenkonzentratorenEntfernung der meisten Chromatographielösungen innerhalb weniger Minuten. Thermo Scientific™ WebSeal Probenkonzentratoren sind einfach zu handhaben und zu warten und ermöglichen bei 96-Well Mikrotiterplatten eine schnelle und einfache Lösungsmittelverdampfung, sodass Sie deutlich weniger Zeit für das Trocknen als bei herkömmlichen Methoden wie Vakuumöfen und Zentrifugen einplanen müssen. Mit den Verdampfern können Laboratorien die Mikrotiterplatten-Probenvorbereitung beschleunigen und den Durchsatz deutlich erhöhen. Je nach gewünschtem Durchsatz haben Sie die Wahl zwischen dem manuell betriebenen MiniVap Konzentrator und dem programmierbaren, für die Verwendung mit Robotern vorbereiteten UltraVap.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Durchsichtig
96-Well-Mikrotiterplatten
96
1000 μl
96-Well-Platte
45,9
Webseal
Fläschchen für Mikrotiterplatten
Glas
1000 μL
Rund
7,6
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Mikro-Mikrotiterplatten für 96 Wells, Klarglas 1100μ l, rund, 7.45 mm x 38.5 mm > Square-Well-Fläschchen
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.