Learn More
Brady™ Beschwerungsring
Weight rings are specially designed to fit over BradyCone™.
80.15 CHF - 84.80 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gewichtsring |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Traffic Control |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11761935
|
Brady™
077228 |
63 cm-Kegel |
80.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11741935
|
Brady™
077208 |
89 cm-Kegel |
84.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Weight rings are specially designed to fit over BradyCone™.
Spezifikation
Gewichtsring | |
Schwarz | |
Traffic Control | |
Je 1 |