Learn More
Brady™ Beschwerungsring
Weight rings are specially designed to fit over BradyCone™.
Marke:  Brady™ 077228
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11761935
  • 78.55 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Weight rings are specially designed to fit over BradyCone™.
Spezifikation
Spezifikation
Gewichtsring
Traffic Control
8 in.
Je 1
203.2 mm
Schwarz
63 cm-Kegel
203.2 mm
8 in.
Name des Produkts
Brady™ Beschwerungsring > Gewicht:2,7kg