Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Well-Plattenkits mit separaten Verschlüssen
Mit diesen 96-Well-Plattenkits mit einzeln verschlossenen Fläschchen sparen Sie Zeit und reduzieren das Kontaminationsrisiko vor Gebrauch.
68.00 CHF - 78.14 CHF
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Produktlinie Webseal
Farbe Löschen
Produkttyp Einbausatz für Glasplatten mit separaten Verschlüssen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Gesamtvolumen (metrisch) Well Deckel Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gesamtvolumen (metrisch) Well Deckel Preis Menge & Verfügbarkeit  
15102799
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-K200
200 μl Silicone/PTFE, Pre-slit 45° Septa
78.14 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15112799
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-K201
400 μl Silicone/PTFE, Pre-slit 45° Septa
73.87 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15122799
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-K202
1200 μl Silicone/PTFE, 45° Septa
73.87 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15132799
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-K203
1200 μl Silicone/PTFE, Pre-slit 45° Septa
73.87 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15142799
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-K204
1000 μl PE Plug Septa Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Well Plattenkits mit einzeln verschlossenen Fläschchen sparen Sie Zeit und reduzieren das Kontaminationsrisiko vor Gebrauch. Die gebrauchsfertigen Kits sind mit allen für 96 Well konfigurierten Autosamplern kompatibel und bieten eine umfassende Auswahl an 96-Well-Mikrotiterplatten und vorab eingesetzte Glasfläschchen mit vormontierten Verschlusskappen und Septa.
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Webseal
Einbausatz für Glasplatten mit separaten Verschlüssen
1
8 x 12
Löschen
96
1/Packung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Well-Plattenkits mit separaten Verschlüssen