Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Well-Plattenkits mit separaten Verschlüssen
Mit diesen 96-Well-Plattenkits mit einzeln verschlossenen Fläschchen sparen Sie Zeit und reduzieren das Kontaminationsrisiko vor Gebrauch.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-K202
69.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15122799
  • 73.87 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Well Plattenkits mit einzeln verschlossenen Fläschchen sparen Sie Zeit und reduzieren das Kontaminationsrisiko vor Gebrauch. Die gebrauchsfertigen Kits sind mit allen für 96 Well konfigurierten Autosamplern kompatibel und bieten eine umfassende Auswahl an 96-Well-Mikrotiterplatten und vorab eingesetzte Glasfläschchen mit vormontierten Verschlusskappen und Septa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
8 x 12
Webseal
Einbausatz für Glasplatten mit separaten Verschlüssen
96
1200 μl
Fläschchen: 60180-V110; Kappe: 60180-C102
Rund
Quadratwell
7,6 mm
Silicone/PTFE, 45° Septa
1 Packungen
Löschen
Silikon/PTFE, Glas, Glass
1000 μl
Rund
1
1/Packung
45,9 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Well-Plattenkits mit separaten Verschlüssen > 1.200 μl; 7,6 mm ID; rundes Profil; U-förmiger Wellboden; Polyethylen-Schnappverschluss