Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Quadratwell-Mikrotiterplatten mit vorgeschnittener Dichtungsmatte
Sparen Sie Zeit und minimieren Sie das Risiko einer Kreuzkontamination mit den praktischen 96-Well-Mikrotiterplattenkits, vorverpackt mit Glas oder PTFE-Fläschchen.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-K108
86.56 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15102779
  • 91.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Sparen Sie Zeit und minimieren Sie das Risiko einer Kreuzkontamination mithilfe der Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Well-Mikrotiterplattenkits mit Dichtungsmatten. Die gebrauchsfertigen Kits sind mit allen für 96 Wells konfigurierten Autosamplern kompatibel und bieten eine umfassende Auswahl an 96-Well-Mikrotiterplatten, vorab eingesetzte Glas- oder PTFE-Fläschchen sowie Dichtungsmatten aus Silikon oder PTFE.
  • Einige dieser praktischen Mikrotiterplattenkits mit werkseitig eingesetzten Glas- oder PTFE-Fläschchen und Dichtungsmatten mit 96 Positionen sind auch mit Schneidwerkzeug erhältlich
  • Matten versiegeln die Proben für die Lagerung
  • Die Glaseinsätze der Platten sorgen für eine höhere Reaktionsträgheit im Vergleich zu reinen PP-Platten
  • Ein einzigartiges Schneidwerkzeug ermöglicht die Entnahme einzelner Proben ohne Entfernen der Dichtung, wodurch Kreuzkontaminationen verhindert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
8 x 12
Webseal
Mikrotiterplatte
96
Quadratisch
Eingeschnürt
45 mm
96-Quadratwell-Mikrotiterplatte mit Dichtungsmatte – vorgeschnitten
1 Packungen
Löschen
Silikon/PTFE, Glas, Glass
1000 μl
1
1/Packung
7,6 mm
Name des Produkts
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Quadratwell-Mikrotiterplatten mit vorgeschnittener Dichtungsmatte > 45 mm H; 1.000 μL; 7,6 mm ID; verengtes Profil; vorgeschlitzte Kappe