Learn More
Watson-Marlow Mehrfachschläuche - PVC
Doppelpumpen-Segmentverteiler — verwenden Sie eine Pumpe und transferieren Sie in die andere – für eine doppelte Lebensdauer
158.00 CHF - 159.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Pumpenschlauch |
---|---|
Material | PVC |
Dicke (angloamerikanisch) | 0,03 in. |
Dicke (metrisch) | 0.8 mm |
Zur Verwendung mit | 323S/MC Peristaltikpumpe |
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17373241
|
Watson-Marlow
981.0013.000 |
Orange/Black | 0.13 mm |
158.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17897953
|
Watson-Marlow
981.0019.000 |
Orange/Rot | 0.19 mm |
158.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10782866
|
Watson-Marlow
981.0038.000 |
Orange/Grün | 0.38 mm |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17383241
|
Watson-Marlow
981.0025.000 |
Orange/Blau | 0.25 mm |
158.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17807963
|
Watson-Marlow
981.0050.000 |
Orange/Gelb | 0.5 mm |
158.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10510176
|
Watson-Marlow
981.0063.000 |
Orange/weiß | 0.63 mm |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13480017
|
Watson-Marlow
981.0102.000 |
Weiß | 1.02 mm |
158.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17827963
|
Watson-Marlow
981.0076.000 |
Schwarz/Schwarz | 0.76 mm |
158.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17867953
|
Watson-Marlow
981.0114.000 |
Rot/rot | 1.14 mm |
158.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17847963
|
Watson-Marlow
981.0129.000 |
Grau/Grau | 1.29 mm |
158.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
14855171
|
Watson-Marlow
981.0142.000 |
Gelb | 1.42 mm |
158.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17887963
|
Watson-Marlow
981.0165.000 |
Blau/Blau | 1.65 mm |
158.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12772517
|
Watson-Marlow
981.0152.000 |
Gelb/Blau | 1.52 mm |
158.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13440907
|
Watson-Marlow
981.0185.000 |
Grün/Grün | 1.85 mm |
158.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17897963
|
Watson-Marlow
981.0254.000 |
Purple/Orange | 2.54 mm |
158.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12782517
|
Watson-Marlow
981.0279.000 |
Violett/Weiß | 2.79 mm |
159.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Doppelpumpen-Segmentverteiler — verwenden Sie eine Pumpe und transferieren Sie in die andere – für eine doppelte Lebensdauer
- Für die Verwendung mit 400DM2 und 400DM3 Pumpenköpfen
- Kann mit jeder Mehrkanalkassette verwendet werden.
- Benachbarte Kassetten können Schläuche aus einem anderen Material oder in einer anderen Größe enthalten.
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
0,03 in. | |
323S/MC Peristaltikpumpe |
PVC | |
0.8 mm |