Learn More
Watson-Marlow Mehrfachschläuche - PVC
Doppelpumpen-Segmentverteiler — verwenden Sie eine Pumpe und transferieren Sie in die andere – für eine doppelte Lebensdauer
Marke:  Watson-Marlow 981.0254.000
150.10 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21681" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17897963
  • 167.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Doppelpumpen-Segmentverteiler — verwenden Sie eine Pumpe und transferieren Sie in die andere – für eine doppelte Lebensdauer
  • Für die Verwendung mit 400DM2 und 400DM3 Pumpenköpfen
  • Kann mit jeder Mehrkanalkassette verwendet werden.
  • Benachbarte Kassetten können Schläuche aus einem anderen Material oder in einer anderen Größe enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pumpenschlauch
2.54 mm
0,03 in.
323S/MC Peristaltikpumpe
0.67 bis 47 (4-Rollen-Pumpe), 0.47 bis 33 (8-Rollen-Pumpe)ml/Min.
1/10 in.
PVC
0.8 mm
2.54mm
Violett/orange