Learn More
Watson-Marlow Mehrfachschläuche - PVC
Doppelpumpen-Segmentverteiler — verwenden Sie eine Pumpe und transferieren Sie in die andere – für eine doppelte Lebensdauer
Marke:  Watson-Marlow 981.0025.000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17383241
  • 158.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 07-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Doppelpumpen-Segmentverteiler — verwenden Sie eine Pumpe und transferieren Sie in die andere – für eine doppelte Lebensdauer
  • Für die Verwendung mit 400DM2 und 400DM3 Pumpenköpfen
  • Kann mit jeder Mehrkanalkassette verwendet werden.
  • Benachbarte Kassetten können Schläuche aus einem anderen Material oder in einer anderen Größe enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pumpenschlauch
0.25 mm
0,03 in.
323S/MC Peristaltikpumpe
0,007 bis 0,52 (4-Rollen-Pumpe), 0,007 bis 0,470 (8-Rollen-Pumpe)ml/Min.
0,009 in.
PVC
0.8 mm
0.25mm
Orange/Blau