Learn More
Labconco™ WaterPro™ PS Wasseraufbereitungsstation
Filter, Vorfilter und Kartuschen für Labconco WaterPro PS und RO Wasseraufbereitungssysteme.
700.00 CHF - 710.00 CHF
Spezifikation
Bakterieller Gehalt | 0.001 CFU/mL |
---|---|
Tägliche Abgabe | 1 to 250 L |
Endotoxin-Konzentration | <0.001 EU/mL |
Speisewasserquelle | Reverse Osmosis Tap |
Flussrate | 1.1 L/min. |
Code produit | Marque | Typ | Modell | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Typ | Modell | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15492212
|
Labconco™
9047101 |
PS- und PS/UF-Starter-Kit | WaterPro PS und PS/UF |
710.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15302104
|
Labconco™
9047201 |
PS/HPLC und PS HPLC/UF Startup Kit | WaterPro PS HPLC/UF Hybrid |
700.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
Das Aufbereitungskit für allgemeine Chemie/UF enthält: Aktivkohlekartusche (1), Mischbett-Deionisierungskartuschen in Aufbereitungsqualität (3)..Das Kit wird für die Modelle 9000520, 9000521, 9000530, 9000531, 9000540, 9000541, 9000560, 9000561, 9000570, 9000571, 9000580, 9000581, 9000720, 9000721, 9000730, 9000731, 9000740, 9000741, 9000760, 9000761, 9000770, 9000771, 9000780 und 9000781 benötigt.†Enthält ein Ventil zum Dispensieren von Wasser des Typs I und eine Pistole zum Dispensieren von pyrogenfreiem Wasser des Typs I.
Order Info
Für alle Modelle sind Start-Up-Kits erforderlich, die separat erhältlich sind.Abmessungen der Einheit (einschließlich Schalen):7 3/4 L x 31 1/8 B x 28 7/8 in. H (20 x 79 x 73 cm).Für Modelle mit 115 V, 60 Hz und 230 V, 50 Hz, auch bei Ihrem Fisher Scientific™ Ansprechpartner erhältlich.
Spécification
0.001 CFU/mL | |
<0.001 EU/mL | |
1.1 L/min. | |
16 to 18.2 MΩ·cm | |
WaterPro™ PS Poliertstation | |
4,3 kg |
1 to 250 L | |
Reverse Osmosis Tap | |
Type 1 | |
<30 ppb | |
9,5 lb. |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.