Learn More
Labconco™ WaterPro™ PS Wasseraufbereitungsstation
Filter, Vorfilter und Kartuschen für Labconco WaterPro PS und RO Wasseraufbereitungssysteme.
Marke: Labconco™ 9047201
Beschreibung
Allgemeines Polierkit für Chemie/UF mit Aktivkohlekartusche (1), Mischbett-Deionisierkartuschen für Polierzwecke (3). Der Satz ist für die Modelle 9000520, 9000521, 9000530, 9000531, 9000540, 9000541, 9000560, 9000561, 9000570, 9000571, 9000580, 9000581, 9000720, 9000721, 9000730, 9000731, 9000740, 9000741, 9000760, 9000761, 9000770, 9000771, 9000780 und 9000781 erforderlich.†Enthält ein Ventil zum Dispensieren von Wasser des Typs I und eine Pistole zum Dispensieren von pyrogenfreiem Wasser des Typs I.
Bestellinformation
Für alle Modelle sind Start-Up-Kits erforderlich, die separat erhältlich sind.Abmessungen der Einheit (einschließlich Schalen):7 3/4 L x 31 1/8 B x 28 7/8 in. H (20 x 79 x 73 cm).Für Modelle mit 115 V, 60 Hz und 230 V, 50 Hz, auch bei Ihrem Fisher Scientific™ Ansprechpartner erhältlich.
Spezifikation
WaterPro PS/HPLC und PS HPLC/UF Startup Kit | |
WaterPro™ PS Poliertstation | |
WaterPro PS HPLC/UF Hybrid | |
4,3 kg |
PS/HPLC und PS HPLC/UF Startup Kit | |
Aktivkohlekartusche (1) und Mischbett-Deionisierungskassette (2) und organischem Absorptionsfilter (1) | |
9.5 lbs. | |
115 V |