Learn More
Lab Armor™ Wasserloses Bead-Bad
Wartungsarme und umweltfreundliche Alternative zu Wasserbädern.Diese wasserlosen Bead-Bäder verwenden statt Wasser Metall-Beads und bieten so eine außergewöhnliche Temperaturkonstanz.
2515.00 CHF - 2755.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Wasserfreies Bad mit Beads |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Erhitzen einer Vielzahl von Proben und Behältern, einschließlich Multi-Well-Platten, Petrischalen und offenen Proben in jedem Winkel. Beads können auch in Behältern für Tiefkühlgeräte, Öfen und Inkubatoren eingesetzt werden. |
Spannung | 220 V |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15311296
|
Lab Armor™
10122-05 |
5 l | N/A | |||||||
15630034
|
Lab Armor™
10122-07 |
6 l |
2755.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Geringer Wartungsaufwand
- Umweltfreundlich – Beads sind recycelbar
- 50 % weniger Stromverbrauch
- Keine Germizide erforderlich
- Die Beads halten Objekte an Ort und Stelle und machen Racks sowie Gewichte überflüssig
- Das Bad ist stets einsatzbereit, sodass keine Aufwärmzeiten mehr erforderlich sind
- Sicherer Betrieb als Ölbäder
- Trockenes, inertes, nicht toxisches Aluminiumoxid sorgt für einen gefahrlosen Betrieb sowie eine gefahrlose Entleerung, Reinigung und Nachfüllung
- Beads haben eine hohe Wärmeleitfähigkeit:± 180 °C
- Beads mit einem Durchmesser von 5 bis 8 mm
Spezifikation
Wasserfreies Bad mit Beads | |
Erhitzen einer Vielzahl von Proben und Behältern, einschließlich Multi-Well-Platten, Petrischalen und offenen Proben in jedem Winkel. Beads können auch in Behältern für Tiefkühlgeräte, Öfen und Inkubatoren eingesetzt werden. | |
220 V |