Learn More
Wasser, HPLC-Qualität, Thermo Scientific Chemicals, Hochrein
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
56.55 CHF - 297.79 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7732-18-5 |
---|---|
Summenformel | H2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 18.015 |
MDL-Nummer | MFCD00011332 |
InChI-Schlüssel | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
PubChem CID | 962 |
ChEBI | CHEBI:15377 |
IUPAC-Name | Oxidan |
SMILES | O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11348217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022934.K2 |
1 L |
56.55 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11338217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022934.K7 |
4 L |
108.00 CHF
4 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11358217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022934.M6 |
4 x 4 L | N/A | |||||||
Beschreibung
Reinstwasser wird als mobile Phase in der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie und Flüssigkeitschromatographie in Verbindung mit der Massenspektrometrie eingesetzt. Es wird auch bei der konduktometrischen Titration verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7732-18-5 | |
18.015 | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
962 | |
Oxidan |
H2O | |
MFCD00011332 | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
CHEBI:15377 | |
O |
Spezifikation
Water | |
0 °C | |
H2O | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
Oxidan | |
962 | |
18.02 | |
1.000 | |
Flüssig |
7732-18-5 | |
100 °C | |
MFCD00011332 | |
Miscible with methanol,acetone,ethanol. | |
O | |
18.015 | |
CHEBI:15377 | |
HPLC | |
1.333 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-791-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen