Learn More
Wasser, HPLC-Qualität, Thermo Scientific Chemicals, Hochrein Artikelnummer.: 11338217
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasser, HPLC-Qualität, Thermo Scientific Chemicals, Hochrein
Artikelnummer. 11338217
4 L, 4 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 4 L
Packungsgröße:
1 Liter
16 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 11338217
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022934.K7
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Reinstwasser wird als mobile Phase in der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie und Flüssigkeitschromatographie in Verbindung mit der Massenspektrometrie eingesetzt. Es wird auch bei der konduktometrischen Titration verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol,acetone,ethanol.
Formelmasse 18.02
Güte HPLC
Dichte 1.000
Menge 4 L
Brechungsindex 1.333
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2540912 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2025 Catalog Number022934.K7,022934.K2,022934.M6
Chargennummer253082 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2025 Catalog Number022934.K7,022934.K2,022934.M6
Chargennummer2540246 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2025 Catalog Number022934.K7,022934.K2,022934.M6
Chargennummer2539869 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2025 Catalog Number022934.K7,022934.K2,022934.M6
Chargennummer2539391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2025 Catalog Number022934.K7,022934.K2,022934.M6
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, HPLC-Qualität, Thermo Scientific Chemicals, Hochrein >