Learn More
Wasser, für Gradienten-Analyse mittels UHPLC, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Beschreibung
- Effizienz: Chargenkonsistenz gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse
- Niedrige Säure-/Alkalinitätswerte verhindern Wechselwirkungen mit Proben
- Peakform: Niedriges Basislinienrauschen bei 210 nm und 254 nm verbessert die Peakform
- Geschwindigkeit: Gefiltert auf 0.1 μm, wodurch die Analyse bei höheren Drücken schneller durchgeführt werden kann und das Risiko von Pumpenblockaden verringert wird
- Empfindlichkeit: Störungsfrei mit einer außergewöhnlich hohen UV-Übertragung für eine bessere Auflösung und Empfindlichkeit
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 100 °C |
Formelmasse | 18.02g/mol |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Dampfdruck | 17.5mmHg at 20°C |
Menge | 2.5 L |
Physikalische Form | Flüssig |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2532971 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | W/0120/PB15,W/0120/PB17 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Water
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, für Gradienten-Analyse mittels UHPLC, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur