Learn More
LABPLAS Water Sampling Kit Writing
Sterile water sampling bag with writing area for easy labeling.
49.85 CHF - 84.70 CHF
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17910245
|
LABPLAS
KWS-21100 |
100 mL |
49.85 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17980225
|
LABPLAS
KWS-22200 |
500 mL |
60.35 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17930115
|
LABPLAS
KWS-33100 |
300 mL |
57.80 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17980135
|
LABPLAS
KWS-34200 |
1000 mL |
84.70 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Water Sampling Kit
- Includes sodium thiosulfate tablet
- Clear, with writing area for easy labeling
Spezifikation
Clear with White Block |