Learn More
LABPLAS Water Sampling Kit Writing
Sterile water sampling bag with writing area for easy labeling.
Marke: LABPLAS KWS-33100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Water Sampling Kit
- Includes sodium thiosulfate tablet
- Clear, with writing area for easy labeling
Spezifikation
Clear with White Block | |
300 mL | |
10 mg Sodium Thiosulfate Tablet |