Learn More
LABPLAS Water Sampling Kit Writing
Sterile water sampling bag with writing area for easy labeling.
Marke:  LABPLAS KWS-21100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17910245
  • 49.85 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Water Sampling Kit
  • Includes sodium thiosulfate tablet
  • Clear, with writing area for easy labeling
Spezifikation
Spezifikation
Clear with White Block
100 mL
10 mg Sodium Thiosulfate Tablet