Learn More
Gibco™ Injektionswasser (WFI) für Zellkulturen
Qualitativ hochwertiges Wasser, das sich als Lösungsmittel bei der Herstellung von Zellkulturmedien und Laborreagenzien eignet.
29.56 CHF - 292.00 CHF
Spezifikation
pH | 4 bis 6 |
---|---|
Güte | Zellkultur |
Sterilität | Sterile-filtered |
Behandlung(en) | Keine |
Reinigungsverfahren | Steril gefiltert |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10378939
![]() |
Gibco™
A1287301 |
500 mL |
29.56 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10282830
![]() |
Gibco™
A1287302 |
1 Flasche |
56.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12093835
![]() |
Gibco™
A1287303 |
10 Flaschen |
277.00 CHF
5000 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10690861
![]() |
Gibco™
A1287304 |
6 Flaschen |
292.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Gibco™ Injektionswasser (WFI) für Zellkulturen entspricht der USP-Monographie für Injektionswasser und ist in Großpackungen für den kommerziellen Einsatz an anderer Stelle verpackt
- Das Wasser wird durch Destillation und Filtration (0,1 µm) ohne zugesetzte Substanzen aufbereitet
- Zusätzlich zur Erfüllung der USP-Standards wird jede Charge auf Sterilität, Endotoxin, Leitfähigkeit, pH, Osmolalität und oxidierbare Substanzen geprüft
- Das Wasser wird täglich auf seine elektrische Leitfähigkeit, seinen organischen Gesamtkohlenstoff, Endotoxin und Keime und monatlich auf seinen Metallgehalt überprüft
- Eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Aufbereitung von Pulver oder für Medien, die mit Advanced Granulation Technology™ (AGT™) hergestellt werden, sowie zum Ansetzen von Lösungen und Verdünnen von Puffern
- Sollte bei 15 bis 30 °C gelagert werden
Spezifikation
4 bis 6 | |
Sterile-filtered | |
Steril gefiltert | |
Gibco™ |
Zellkultur | |
Keine | |
Raumtemperatur |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Lagerbedingungen: 15 bis 30 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.